Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres pour réfrigérateur Traceable™ Digital-Bottle™, modèle standard
Thermomètres pour réfrigérateur / congélateur Digital-Bottle innovants avec mesures MINIMALE/MAXIMALE
Marque: Fisherbrand™ 4429
Description
Les thermomètres pour réfrigérateur Fisher Scientific™ Traceable™ Digital-Bottle™ affichent des lectures minimales et maximales sur toute période, et l’ensemble de l’unité est étanche
Thermomètre Digital-Bottle• Surveillance de températures
• Températures mini/maxi/réelle
• Gamme -30 à +50°C
• Certificat Traceable™
• Surveillez les températures des congélateurs, réfrigérateurs, incubateurs et enceintes climatiques
• Affichage °C ou °F
• Flacon Digital-Bottle
• Le flacon isole le capteur des variations rapides de température (ouverture d'une porte par exemple) en imitant le comportement d'un échantillon
• Sonde à semi-conducteur éliminant les contaminations potentielles généralement associées aux thermomètres Hg utilisés pour ces opérations
• L'isolant contenu dans le flacon est non toxique
• Flacon: 25,4 x 25,4 x 63,5mm
• Support unique
• Support en plastique ABS résistant aux agents chimiques courants. Tient sur une étagère. Ses côtés peuvent être fixés sur une paroi ou sur n'importe quel mur grace au ruban adhésif double face et le Velcro™ livrés
• Le flacon peut être dissocié du support 57 x 57 x 28.6mm
• Thermomètre Digital-Bottle
• Ultra
• Flacon billes de verre
• Inclus Livré avec 1 pile, support, ruban adhésif double face, du Velcro™ et certificat Traceable™ numéroté individuellement, réalisé par un laboratoire d'étalonnage ISO 17025 indiquant la traçabilité aux normes établies par le NIST.
Certifications
Traceable Thermometer is provided with an individually serial-numbered Traceable Certificate from an ISO™ 17025 calibration laboratory accredited by A2LA. It indicates traceability to standards provided by NIST™.
Compliance
Traceable Thermometer is provided with an individually serial-numbered Traceable Certificate from an ISO™ 17025 calibration laboratory accredited by A2LA. It indicates traceability to standards provided by NIST™.
Spécification
Glass Beads | |
Stainless Steel probe, ABS Plastic holder, double back tape and Velcro™ and replaceable Silver Oxide battery | |
ABS Plastic | |
0,1°C | |
102.05 g | |
122°F | |
-22°F | |
-22°F to +122°F | |
Congélateur, réfrigérateur, incubateur et chambre environnementale | |
Digital |
ISO 17025, A2LA, NIST | |
117 mm | |
Ultra Model | |
3.66 oz. | |
4,63 in | |
50°C | |
-30°C | |
-30°C à +50°C | |
±0,4°C |