Learn More
Includes: Deux piles alcalines AA pour un fonctionnement continu pendant un an, boîtier en plastique ABS résistant aux chocs et aux produits chimiques
Description
- Définissez une alarme haute / basse pour les quatre mesures (point de rosée, humidité relative, humidité et température)
- L’alarme peut être réglée par incréments de 0,1° ; elle retentit pendant une minute et le voyant rouge clignote jusqu’à ce que les mesures reviennent aux conditions normales (pas d’alarme)
- Plage de températures : entre -40° et +70°C et entre -40° et +158°F
- Résolution de la température ; 0,1° (en dessous de 100°)
- Précision : ±1°C
- Plage d’humidité relative : 1 à 99 %
- Résolution : 0,1% HR
- Précision : ±4%age compris entre HR 20 et 80 %
- Dimensions : 4,13 × 4,13 × 1 po (10,5 × 10,5 × 2,5 cm)
- Chiffres LCD : 1 po.H (2,5 cm)
- Poids : 0,12kg (4,25 oz)
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Compliance
Conforme aux exigences fédérales de la spécification CLIA 493.1207 pour la surveillance de la température et de l’humidité.
Spécification
ISO 17025, A2LA, NIST | |
1,90 cm (1 in) de haut | |
1 in | |
Deux piles alcalines AA pour un fonctionnement continu pendant un an, boîtier en plastique ABS résistant aux chocs et aux produits chimiques | |
Plastique ABS | |
4,25 oz. | |
4,13 in | |
4,12 in | |
70°C | |
-40°C | |
minus;40° à 70°C | |
Numérique LCD |
4,12 x 4,13 x 1 po (10,5 x 10,5 x 2,5 cm) | |
Surveillance des affichages de températures minimale, maximale et réelle | |
2,5cm | |
105 mm | |
0,1°C | |
120 g | |
Thermomètre Traceable | |
158°F | |
-40°F | |
-40°F à +158°F | |
±1°C | |
10,5 cm |