Learn More
Fisherbrand™ Chronomètre à compte à rebours Traceable™
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
Includes
Chronomètre, boîtier en plastique ABS antichoc et cordon
Chronomètre idéal à utiliser pour une analyse qui doit être notée à intervalles réguliers. Le chronomètre à compte à rebours Fisherbrand Traceable est un chronomètre unique qui offre un compte à rebours et un chronométrage avec alarme par incréments préprogrammés de 1, 2, 3, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 et 60 minutes. Cette unité est également dotée d’un stimulateur.
L’affichage indique continuellement la durée de fonctionnement restant à zéro. Lorsque la valeur zéro est atteinte, le minuteur émet une alarme pendant 5 secondes. Cette unité est également dotée d’un stimulateur.
- Réglez-le pour qu’il compte à tout moment de 99 heures à 1 seconde
- Lorsque la valeur zéro est atteinte, le minuteur sonne et recommence à compter à partir du temps programmé
- Le cycle de répétition se poursuit automatiquement jusqu’à l’arrêt
- Les fonctions du chronomètre comprennent une action unique, une temporisation, le temps fractionné / l’intervalle cumulé, 8 mémoires à rappel et un chronométrage continu
- Le mode de minuterie à double affichage peut être utilisé de trois façons : Deux temps de compte à rebours différents simultanément, deux minuteurs avec alarme à compte à rebours indépendants et deux minuteurs de compte progressif indépendants
- La construction anti-choc en plastique ABS ultra-robuste est parfaite pour une utilisation en laboratoire ou sur le terrain
- Le mode chronomètre chronomètre 1 heure avec une résolution de 1/100 s et continue à chronométrer 24 heures par incréments de 1 s
- Précision : 0,01%
- Diamètre : 6,4 cm (2,5 po) ; l’épaisseur est de 1,6 cm (5/8 po)
- Poids : 1,5 oz.
Informations sur la commande
Pile de rechange : 1109
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Chronomètre numérique |
| Plage de durée | 100 h |
| Alarms | Audible |
| Précision | 0,01% |
| Résolution | 0,01 s |
| Affichage | Numérique |
| Matériau | Shock-proof ABS Plastic Case |
| Type de batterie | 1.5 year Silver Oxie |
| Longueur (impériale) | 0,62 in |
| Longueur (métrique) | 1,57cm |
| Afficher plus |