Learn More
Fisherbrand™ Conductimètre de paillasse Traceable™
Mesure la conductivité, la résistivité, les matières solides dissoutes, la salinité, la concentration et la température ; comprend un certificat de traçabilité conforme aux normes établies par le NIST™.
Marque:  Fisherbrand™ 98769-22
Includes: Livré prêt à l’emploi. Avec adaptateur secteur 115 V, sonde en verre longue de 3 po (7,6 cm), réceptacle pour alimenter la sonde en courant de replatinage, bras porte-sonde pivotant long de 21 po (53,3 cm) et pile 9 V.
Description
Description
Mesure la conductivité, la résistivité, les matières solides dissoutes, la salinité, la concentration et la température ; comprend un certificat de traçabilité conforme aux normes établies par le NIST™.
  • Comprend six modes : mesure de la conductivité, de la résistivité, des matières solides dissoutes totales, de la salinité, de la concentration et de la température
  • Idéal pour les exigences de certification ISO 9000 et gouvernementales
  • La fonction Autorange sélectionne automatiquement la plage la plus appropriée pour la mesure actuelle, sauf si cette fonction est désactivée
  • Les commandes permettent à l’opérateur d’étalonner selon les normes de solution ; quatre points d’étalonnage garantissent une précision sur toute la gamme
La compensation automatique ou manuelle de la température est désactivable
  • Compensation automatique / manuelle de la température avec des mesures référencées à la norme internationale de 25°C
  • La fonction de désactivation de la compensation de la température répond aux exigences de l’USP-NF (Pharmacopée américaine, formule nationale, 645 Mesure de la conductivité)
Applications multiples et connectivité
  • Mesure la conductivité en chromatographie, biologie, alimentation, électronique et analyse de l’eau
  • Conforme aux spécifications CAP, ASTM™, NCCLS et ACS pour la mesure de l’eau de qualité réactif
  • Comprend un certificat indiquant la traçabilité de l’instrument selon les normes établies par le National Institute of Standards and Technology ; étalonné par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA
  • La sortie RS-232-C permet de télécharger des mesures sur un enregistreur de données ou un ordinateur accessoire
Modes et gammes de mesure
  • Sélection automatique de gamme de conductivité : 0,01 μS à 200 mS (dans 5 gammes)
  • Sélection automatique de gamme de résistance : 0,001 à 20,00 mégohms (dans 2 gammes)
  • Sélection automatique de gamme de TDS : 0,01 mg/l à 20,0 g/l (dans 4 gammes)
  • Température : -30° à +130°C (-22° à +266°F)
  • Concentration : 0,000 à 9999 unités utilisateur
  • Salinité : 2 à 42 ppt
  • Précision relative : ± 0,3%
Compensation thermique
  • Types Automatique et manuelle, affiche la température en °F / °C
  • Température de référence (conductivité) : Références à la norme internationale 25°C (77°F)
Caractéristiques
  • Étalonnage électronique fourni interne (1000°mhos et 0,001 mégohm)
  • Sortie des données : RS-232-C, prise enregistreur
  • Affichage : Écran numérique LCD de 0,5 po
  • Poids net : 0,7kg (1,5 lb)
  • Dimensions (L x l x H) : 8,25 x 6 x 3,5 po (21 x 15,2 x 8,9 cm)
Informations sur la commande
La sonde en verre de rechange (09-326-2A) et la sonde en plastique époxy incassable (22-278143) sont vendues séparément.
Spécification
Spécification
115 V Power Adapter, 3 in. long (7.6 cm) Glass Probe, Receptacle to supply probe replatinizing current, 21 in. long (53.3 cm) Pivoting Probe Holder Arm, 9 V Battery
RS232
Conductivité, résistivité, solide dissous, salinité, concentration, température, Resistivity, Dissolved Solid, Salinity, Concentration, Temperature
0,01 μS/cm à 200 mS
0,01 mg/l à 20 g/l
-22°F to +266°F
LCD
0,7kg
0,01 mu;S/cm à 200 mS/cm
8.25 in.
8,89 cm
115 V
±0,3%
Conductivité
4
2 à 42 ppt
–30°C à +130°C
0,001 à 2 mégohm
CAP, ASTM, NCCLS, ACS
1,5 lb
plusmn; 0,3%
20,95 cm
9 V