Learn More
Fisherbrand™ Testeur de pile Traceable™
Code produit. 11764276 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
:
3,5 x 2,5 x 1 po (L x I x H)
Code produit. 11764276
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Fils d’essai et instructions.
Vérifie les piles alcalines, au carbone, à l’oxyde d’argent, au mercure, au nickel-cadmium et autres
Vérifie les piles alcalines, au carbone, à l’oxyde d’argent, au mercure, au nickel-cadmium et autres
Vérifie les tensions de 1,35 à 12 V sur 13 plages de valeurs pour les piles alcalines, carbone, oxyde d’argent, mercure, lithium, nickel-cadmium et autres types de piles.
  • L’unité autoalimentée teste une pile en moins d’une seconde, avec une précision de ± 5 %
  • Contrairement à un voltmètre, il fournit de véritables lectures de charge résistive égales à une utilisation réelle, testant ainsi une pile dans des conditions de fonctionnement réelles
  • Les commutateurs plaqués or, imprimés et plaqués argent garantissent une précision et une longue durée de vie
Informations sur la commande
L’unité mesure 2 x 1 x 3 po (L x I x H) (8,9 x 6,4 x 2,5 cm). Ne pèse que 3 oz (85 g).
Certifications
Un certificat Traceable™ individuel avec numéro de série est fourni pour indiquer la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST.
Spécification
Type de produit Testeur de pile Traceable
À utiliser avec (équipement) Pour les piles alcalines, au carbone, à l’oxyde d’argent, au mercure, au lithium, au nickel-cadmium et autres types de piles
Longueur (impériale) 3,5 in
Longueur (métrique) 8,9 cm
Tension 1,35 à 12 V
Précision ±5%
Certifications/Conformité NIST
À utiliser avec (application) Fournit des lectures de charge résistives réelles égales à une utilisation réelle, testant ainsi une pile dans des conditions de fonctionnement réelles, vérifie les tensions de 1,35 à 12 V sur 13 plages
Hauteur (impériale) 1 po
Hauteur (métrique) 2,54cm
Comprend Fils d’essai et instructions
Poids (impériale) 0,17 lb
Poids (métrique) 0,08kg
Largeur (impériale) 2,5 in
Largeur (métrique) 6,35 cm