Learn More
Fisherbrand™ Moules d’enrobage jetables
Pour une utilisation dans la préparation des échantillons pathologiques
23.64€ - 160.00€
Spécification
Type de produit | Moule d’enrobage |
---|---|
Matériau | Plastique |
Profondeur (métrique) | 0,5 cm |
Profondeur (impériale) | 0,19 in |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17811622
|
Fisherbrand™
22-363-553 |
15 mm | 15 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
18405902
|
Fisherbrand™
22-363-554 |
2.4 cm | 2.4 cm |
23.64€
500 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
Description
Pour une utilisation dans la préparation des échantillons pathologiques
- Disponible dans les tailles de moule d’enrobage courantes ; peut être utilisé avec les mêmes styles et types de cassettes et anneaux d’enrobage
- Les moules sont en plastique spécialement formulé, offrant un excellent échange thermique
- La finition intérieure lisse et les coins arrondis facilitent l’élimination des échantillons
Spécification
Moule d’enrobage | |
0,5 cm | |
Oui | |
500/paquet |
Plastique | |
0,19 in | |
Peuvent être utilisés avec les mêmes styles et types de cassettes et anneaux d’enrobage et offre un excellent échange de chaleur |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Moules d’enrobage jetables