Learn More
Fisherbrand™ Stylos techniques
Idéal pour noter les résultats dans les cahiers de laboratoire, remplir des tableaux, tracer des graphiques et des schémas et marquer le papier d’enregistrement.
12.36€
Spécification
Type de produit | Stylo technique |
---|---|
Type de pointe | Fine |
À utiliser avec (application) | Idéal pour noter les résultats dans les cahiers de laboratoire, remplir des tableaux, tracer des graphiques, marquer le papier d’enregistrement et produire des diagrammes |
Quantité | 6/boîte |
Code produit | Marque | Couleur | Largeur (métrique) de la ligne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Largeur (métrique) de la ligne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15203976
|
Fisherbrand™
3044 |
Rouge | 0,4mm | N/A | |||||
15223976
|
Fisherbrand™
3048 |
Vert | 0,4mm | N/A | |||||
15213976
|
Fisherbrand™
3047 |
Vert | 0,2mm | N/A | |||||
Description
Les stylos techniques Fisher Scientific™ sont idéal pour noter les résultats dans les cahiers de laboratoire, remplir des tableaux, tracer des graphiques et des schémas et marquer le papier d’enregistrement. 6 par boîte.
Disponibles en plusieurs couleurs et largeurs.Spécification
Stylo technique | |
Fine | |
Idéal pour noter les résultats dans les cahiers de laboratoire, remplir des tableaux, tracer des graphiques, marquer le papier d’enregistrement et produire des diagrammes | |
6/boîte |