Learn More
Fisherbrand™ Supports pour agitateurs verticaux
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
0,95 cm
1,58 cm
Diamètre (impériale):
0,37 in
0,62 in
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) | 0,37 in |
| Diamètre (métrique) | 0,95 cm |
| À utiliser avec (équipement) | Agitateur vertical |
| Hauteur (impériale) | 29 po |
| Hauteur (métrique) | 73,6 cm |
| Type | Support |
| Revêtement | Aluminium |
| Matériau | En acier inox, caoutchouc |