Learn More
Fisherbrand™ Agitateurs magnétiques RET Basic
Fiables et prêts à l’emploi — idéals pour les applications d’agitation de routine
Marque:  Fisherbrand™ 88860008
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15336607
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    255.00€
    190.00€ / 1 pièce
    Économisez 65.00€
    25% de réduction
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Includes: Deux plaques en silicone antidérapantes fournies avec toutes les unités (1 noire, 1 blanche)
Description
Description
Découvrez la fiabilité de l’agitateur magnétique plug-and-play RT Basic, qui conviennent parfaitement aux applications d’agitation de routine. Trois options disponibles — 120 mm, 170 mm ou 220 mm — le tout dans une conception légère et minimaliste à très faible encombrement. Les agitateurs RT Basic disposent d’un couvercle et d’un corps en PP résistant aux produits chimiques, d’un fort couplage magnétique qui garantit une agitation constante pendant les procédures expérimentales, et d’un moteur CC sans balais qui ne génère pas de chaleur. La commande de vitesse analogique varie de 150 à 2500 tr/min. Toutes les unités comprennent deux plaques en silicone antidérapantes pour une protection supplémentaire contre les déversements.
  • Conception légère et compacte à faible encombrement
  • Couplage magnétique solide qui garantit une agitation constante pendant les procédures expérimentales
  • Moteur CC sans balais qui ne génère pas de chaleur et ne “cuit” pas les échantillons
  • Le couvercle et le corps en PP fournissent une excellente résistance chimique.
  • Trois options de taille — 120 mm 170 mm ou 220 mm
  • Commande de vitesse analogique : 150 à 2500 tr/min
  • Fiche amovible
  • Faible consommation électrique
Prestations de service
2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
150 à 2 500 tr/min
2 L
4,72 in
5,12 x 5,12 x 2,56 in (130 x 30 x 65 mm)
65 mm
130 mm
30 mm
Ensemble de cordons avec diverses fiches
Polypropylène
100/240 V
120 mm
2,56 in
5,12 in
5,12 in
50/60 Hz
CC sans balais