Learn More
Fisherbrand™ Agitateurs magnétiques RET Basic
Fiables et prêts à l’emploi — idéals pour les applications d’agitation de routine
Marque: Fisherbrand™
204.50 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.72
Informations supplémentaires : Poids : 1.26000kg
Includes: Deux plaques en silicone antidérapantes fournies avec toutes les unités (1 noire, 1 blanche)
Description
Découvrez la fiabilité de l’agitateur magnétique plug-and-play RT Basic, qui conviennent parfaitement aux applications d’agitation de routine. Trois options disponibles — 120 mm, 170 mm ou 220 mm — le tout dans une conception légère et minimaliste à très faible encombrement. Les agitateurs RT Basic disposent d’un couvercle et d’un corps en PP résistant aux produits chimiques, d’un fort couplage magnétique qui garantit une agitation constante pendant les procédures expérimentales, et d’un moteur CC sans balais qui ne génère pas de chaleur. La commande de vitesse analogique varie de 150 à 2500 tr/min. Toutes les unités comprennent deux plaques en silicone antidérapantes pour une protection supplémentaire contre les déversements.
- Conception légère et compacte à faible encombrement
- Couplage magnétique solide qui garantit une agitation constante pendant les procédures expérimentales
- Moteur CC sans balais qui ne génère pas de chaleur et ne “cuit” pas les échantillons
- Le couvercle et le corps en PP fournissent une excellente résistance chimique.
- Trois options de taille — 120 mm 170 mm ou 220 mm
- Commande de vitesse analogique : 150 à 2500 tr/min
- Fiche amovible
- Faible consommation électrique
Prestations de service
2 ans
Spécification
150 à 2 500 tr/min | |
4 L | |
6 W | |
170 mm | |
2,56 in | |
7,28 in | |
7,28 in | |
50/60 Hz | |
CC sans balais |
Polypropylène | |
100/240 V | |
6,69 in | |
7,28 x 7,28 x 2,56 in (185 x 185 x 65 mm) | |
65 mm | |
185 mm | |
185 mm | |
Ensemble de cordons avec diverses fiches |