Learn More
Fisherbrand™ Convertisseur de rechange pour le sonicateur modèle 505 et 705
Convertisseur de 20 kHz de rechange pour le sonicateur modèle 505 et 705
Marque:  Fisherbrand™ FBCL334
1244.12 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12941191
  • 2290.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Convertisseur de 20 kHz
  • À utiliser avec le sonicateur modèle 505 et 705
Spécification
Spécification
Convertisseur de rechange
Convertisseur de 20 kHz
Sonicateur modèle 505 et 705