Learn More
Fisherbrand™ Sondes, usage général
Sondes à utiliser avec le thermomètre Traceable Fisherbrand.
Marque:  Fisherbrand™ 4021
Code produit. 11719705
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Sondes de rechange
  • En acier inox
  • Sondes de rechange
  • En acier inox
Spécification
Spécification
0,03 in
Air / gaz, liquides et semi-solides
140 mm
Acier inoxydable
5,51 in
150°C
-50°C
Thermomètre numérique
1 mm
59,8 in
1370 mm
Microsonde
302°F
-58°F
-50°C à +150°C