Learn More
Cole-Parmer™ Ballons à extraction multiple : modèle à 3 renfoncements, chauffage et agitation
Le débit d’air unique du boîtier ventilé garantit que l’unité reste froide au toucher
Marque: Cole-Parmer™ 03076-13
Includes: Trois tiges de support de 1/2 po (12,7 mm) de diamètre, cordon d’alimentation de 6 pi (1,8 m).
Description
- Commandes électroniques individuelles intégrées à semi-conducteurs permettant de réguler facilement chaque unité de chauffage en supprimant la formation d'étincelles associée aux interrupteurs mécaniques.
- Trois tiges de support de 12,7 mm (0,5 po) de diamètre incluses
- Le couvercle supérieur est en polypropylène et les surfaces externes sont poudrées et résistantes à la plupart des solutions chimiques
- Élément de chauffage à spires suspendu dans une cartouche d'isolation thermique, pour un support et un transfert de chaleur maximal sans formation d'étincelles associée aux interrupteurs mécaniques.
- Les cartouches de chauffage individuelles sont remplaçables
- Écran comportant une mise à la terre entourant les unités de chauffage, pour une sécurité accrue.
- Lampes néon pour indiquer la mise sous tension et le fonctionnement de l’élément chauffant et, le cas échéant, des agitateurs
- Plage de vitesses d’agitation de 50 à 1000 tr/min
- Une commande d’agitation contrôle chaque jeu de renfoncements
- Le module d'agitation mélange et chauffe les liquides simultanément.
Certifications
CE
Prestations de service
One year parts and labor
Spécification
CE | |
Boîtier en polypropylène | |
10,6 in | |
27 x 64 x 11 cm (10,6 x 25,1 x 4,3 po.) | |
11 cm | |
230 V 50/60 Hz, 220 W (prise UK et EU) | |
EMEA30100/CE | |
50 à 1000 tr/min | |
7 kg | |
25,1 in | |
Chauffe-ballon avec agitation | |
Température ambiante à 450deg;C | |
0,02 gal | |
Solution d’agitation et de chauffage |
Capacité du flacon : 3 X 100 ml (0,02 gal) | |
100 ml | |
27 cm | |
4,3 in | |
230 V | |
Three 1/2 in. (12.7 mm) dia. support rods, 6 ft. (1.8 m) power cord. | |
Polypropylène, aluminium avec revêtement par pulvérisation | |
220 W | |
15,4 lb | |
64 cm | |
Flacon à fond rond | |
1 A | |
842deg;F | |
50/60 Hz |
ELE002 HEATING MANTLE EM
Taille: 4.6 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cole-Parmer™ Ballons à extraction multiple : modèle à 3 renfoncements, chauffage et agitation > Volume du flacon : 100 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu