Learn More
Fisherbrand™ Accessoire de sonicateur modèle 705
Code produit. p-5220860 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type de produit:
Pointe de rechange
Sonde à 4 pointes
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15320382
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Requires
Nº de catalogue FB4659
Sonde à 4 pointes pour une utilisation avec des systèmes Sonicator de 500 ou 700 watts ; Pointe de rechange également disponible.
  • Pointe de rechange de 1/8 po pour sonde à 4 pointes du FB4659
  • Pour le traitement de volumes allant de 0,5 à 15 ml
  • Traitez jusqu’à 4 échantillons à la fois
Spécification
Type de produit Pointe de rechange
Plage de volume (métrique) 0,5 à 15 ml
Diamètre (impériale) de la pointe 0,125 po
Diamètre (métrique) de la pointe 3 mm
À utiliser avec (application) Non applicable
À utiliser avec (équipement) Sonde à 4 pointes ( réf. 4659)
Quantité d’emballage 1 de chaque