Learn More
Fisherbrand™ Calculatrice à conversion métrique
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type d’affichage:
LCD
Conditionnement:
1 pièce
Beschreibung
Beinhaltet
Pile de secours et instructions
Passez instantanément du système de mesures de laboratoire américaines au système métrique
Fournit des réponses rapides et précises pour 126 types de conversions métriques.
- Convertit la longueur, la surface, le volume, le poids, le liquide, l’énergie et la température
- Effectue des conversions anglaises (impériales) et dispose de toutes les fonctions courantes de la calculatrice
- Très grandes touches surélevées avec 8 chiffres de 0,5 po (1,3 cm), affichage LCD et poignées latérales caoutchoutées pour une manipulation aisée
- Le capot LCD à ouverture automatique se convertit en support de paillasse
Bestellinformation
Dimensions : 3,75 x 3 x 0,5 po (L x l x H) (9.,5 x 7,6 x 1,3 cm); Poids : 2 oz (57 g)
Spezifikation
Spezifikation
| Type de produit | Calculatrice à conversion métrique |
| Type d’affichage | LCD |
| Dimensions de l’écran | 0,5 po |
| Clavier | Touches surélevées et extra-larges |
| Dimensions (L x l) | 3,75 x 3,0 po |
| Hauteur (impériale) | 0,5 in |
| Hauteur (métrique) | 1,3 cm |
| Longueur (impériale) | 3,75 in |
| Longueur (métrique) | 9,5 cm |
| Largeur (impériale) | 3 po |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur