Learn More
Fisherbrand™ Agitateurs à grande vitesse Isotemp™ Shake Touch
Code produit. 15519044 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Modèle:
Agitateur Cooling Shake Touch
Agitateur Shake Touch
Tension:
230 V
Certifications/Conformité:
Sans traçabilité NIST
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15519044
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes block for 24 x 1.5mL microtubes, removable rack and cover.
Les agitateurs Fisher Scientific Isotemp Shake Touch et Isotemp Cooling Shake Touch sont conçus pour des applications nécessitant des résultats cohérents et précis. La ligne Fisher Scientific Isotemp Shake Touch utilise des blocs interchangeables pour accueillir une grande variété de tubes et de microplaques. L’écran tactile LCD couleur de 4,3 po facile à utiliser est compatible avec les gants en caoutchouc et permet à l’utilisateur d’enregistrer et de suivre de manière visible les progrès réalisés grâce à la barre d’état en direct pour cinq programmes définis par l’utilisateur, chacun comportant cinq étapes individuelles. Le port USB peut transférer des informations vers un lecteur clé pour l’enregistrement des données, le stockage des programmes et les mises à jour logicielles. Les capteurs électroniques et de température améliorés de l’unité ont fourni des réglages de température précis et fiables sur toute la plage de fonctionnement.
  • Écran tactile LCD couleur intuitif de 4,3 po avec conception à profil bas
  • Capacité de refroidissement et / ou de chauffage rapides et agitation à grande vitesse
  • Programmable pour jusqu’à cinq programmes distincts en 5 étapes
  • Nombre illimité de programmes si vous utilisez le port USB
  • Étalonnage de la température à un point unique pour six points de consigne définis par l’utilisateur
  • Température de chauffage et de refroidissement réglable par incréments de 0,5°C
  • Le régulateur de température PID permet des réglages par incréments de 0,1°C
  • Boîtier en polymère résistant à la chaleur et aux produits chimiques
  • Mode d’impulsion pour les applications à vortex rapide
  • Huit options de bloc d’accessoires
  • L’indicateur de surface chaude s’allume lorsque la température atteint 40°C
  • L’alarme sonore retentit lorsque le point de consigne est atteint et passe en mode temporisé lorsque la durée a atteint zéro
Agitateur Cooling Shake Touch
  • Avec des capacités de chauffage, de refroidissement et d’agitation
  • Plage de températures : De 17°C en dessous de la température ambiante jusqu'à 100°C
  • Précision de la température : ± 0,5°C entre 20°C et 45°C, ± 2°C en dessous de 20°C et au-dessus de 45°C.
Agitateur Shake Touch
  • Avec des capacités de chauffage et d’agitation
  • Plage de températures : 4°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 100°C°Précision de la température : ± 1°C entre 20°C et 45°C, ± 2°C au-dessus de 45°C
Disponible avec étalonnage traçable NIST en 3 points en option (n° de réf. FS 02-217-739, 02-217-740, 02-217-743 et 02-217-744). Le certificat Traceable comprend les données de mesure de l’étalonnage réel et l’incertitude. Le laboratoire d’étalonnage est conforme à la norme ISO/CEI 17025.
Études sur les cultures cellulaires, l’ADN, l’ARN, l’hybridation et les protéines
Informations sur la commande
Les agitateurs Fisherbrand Isotemp Shake Touch et Fisherbrand Isotemp Cooling Shake Touch peuvent être compatibles avec les blocs Eppendorf™ Thermomixer R™.
Certifications
Homologation TUV, marquage CE (modèles 230 V)
Garantie
Cinq ans pour les pièces et la main-d’œuvre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 0,12 in
Vitesse de rotation 300 à 3000 tr/min
Tension 230 V
Plage de températures (métrique) 17°C à 100°C
Puissance 210 W
Ampérage 0,9 A
Type de produit Agitateur haute vitesse
Certifications/Conformité Sans traçabilité NIST
Plage de températures (impériale) 62,6°F à 212°F
Précision ±2%
Modèle Agitateur Cooling Shake Touch
Affichage LCD
Plage de durée 1 min à 99 h et 59 min