Learn More
Fisherbrand™ Bains-marie à circulation réfrigérés et chauffants Isotemp™ R20 : 5,4-6,5 L, 230 V/50 Hz
Pour applications de laboratoire et industrielles.
Marque:  Fisherbrand™
2272.74 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21916" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 35.60000kg
Code produit. 11376641
  • 2650.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Includes:
  • Tuyaux de circulation externe avec raccords de 8 et 12 mm
  • Pinces d’alimentation et de retour
  • Protections pour espace de travail
Description
Description
Le modèle à profil bas facilite l’accès au bain-marie lorsque la hauteur de la paillasse de laboratoire est problématique. Les cuves en acier inox sans soudure sont durables et faciles à nettoyer. Le système de réfrigération robuste garantit un refroidissement rapide des échantillons et applications. La précision de la réfrigération permet une excellente stabilité de la température à tout moment.
  • Toutes les évacuations du bain-marie sont localisées à l’avant grâce à une valve intégrée
Astuce écologique : Pour les applications à moindre exigence, la consommation électrique peut être réduite en activant le mode économie d’énergie
Spécification
Spécification
250w
de -20°C à +100°C
1,2 kW
Isotemp 4100 R20F
64,0 lb
230 V
Foulante
Forme courte
17 L/min ; 310 mbar
±0,05°C
29,0 kg
50 Hz