Learn More
Fisherbrand™ Circulateurs à immersion chauffants Isotemp™ : modèle 5150C
Moyen simple et pratique de convertir des bains ouverts en bains à une température constante.
1385.00€
Spécification
Certifications/Conformité | CE, classe de sécurité II |
---|---|
Type de pompe | Puissance |
Gamme de températures | Température ambiante de 10 à 150°C |
Type | Circulateur à immersion Isotemp™ |
Pression max. | 310 mbar |
Includes: Raccords de tuyaux de circulation externe
Code produit | Marque | Tension | Fréquence | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Tension | Fréquence | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11386671
|
Fisherbrand™
211280100 |
230 V | 50 Hz | Circulateur à immersion Isotemp™ |
1385.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Polystat• 3 présélections: 25, 30 et 37°C + 1 température variable
• Réglage fin de consigne ±1°C, résolution 0,1°C
• Consigne jusqu'à 100°C, résolution 2°C
• Alarme sonore et lumineuse de surchauffe et marche à sec
• Corps de chauffe puissant 2000 W, immersion 170mm
• Pompe foulante 10L/min, 120 mbar2 sécurités indépendantes coupant l'alimentation du Polystat:
• 1 sécurité anti-marche à sec par flotteur
• 1 sécurité surchauffe par thermostat mécanique réglable
• Pour liquides ininflammables
• Plaque de protection contre les vapeurs
• Pour vérifier la température du bain, prévoir un thermomêtre de contrôle
• En option: serpentin refroidisseur pour travaux proche de l'ambiante
• Polystat™ 36 +150°C
• Polystat™ Isotemp 5150
• Inclus avec pince de fixation
Certifications
UL / CSA (conformité en attente), certifié CE, RoHS/DEEE
Compliance
Classe de sécurité III, FL-DIN 12876
Garantie
Deux ans
Spécification
CE, classe de sécurité II | |
Température ambiante de 10 à 150°C | |
310 mbar | |
17 | |
32 cm |
Puissance | |
Circulateur à immersion Isotemp™ | |
5150C | |
12,6 po |