Learn More
Fisherbrand™ Bains-marie à circulation chauffants Isotemp™ : modèle 4100 H11
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Tension:
230 V
Fréquence:
50 Hz
Type:
Isotemp&trade ; Thermostat à circulation pour bain chauffant
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Raccords de plomberie de circulation externe inclus
Bain de thermostatisation Isotemp
• 3 contrôleurs au choix jusqu'à 200°C
• Cuve acrylique, PPO ou acier inox
• Volume 4 à 24L
• Ensemble complet avec contrôleur Polystat™ Isotemp monté sur cuve
• Descriptif détaillé des fonctionnalités des contrôleurs sur demande
• Isotemp bain acier inox
• 3 contrôleurs au choix jusqu'à 200°C
• Cuve acrylique, PPO ou acier inox
• Volume 4 à 24L
• Ensemble complet avec contrôleur Polystat™ Isotemp monté sur cuve
• Descriptif détaillé des fonctionnalités des contrôleurs sur demande
• Isotemp bain acier inox
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 7 à 11 L |
| Débit | 17 |
| Type de pompe | Foulante |
| Gamme de températures | de Température ambiante +10° ; à 100°C |
| Type | Isotemp&trade ; Thermostat à circulation pour bain chauffant |
| Comprend | Raccord de tuyaux de circulation externe |
| Pression max. | 310 mbar |
| Modèle | 4100 H11 |
| Stabilité de la température | ±0,05°C |
| Zone de travail | Zone de travail : 200 x 154,2 x 111,9 mm (7,9 x 6,1 x 4,4 in) |
| Afficher plus |