Learn More
Fisher Scientific™ Fluides de circulateur de bain
À utiliser avec les bains et les refroidisseurs Isotemp
Marque: Fisher Scientific™ 9990203
298.30 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21744" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
À utiliser avec les bains et les refroidisseurs VersaCool
- Sil 180 Liquide pour bain d’huile de silicone
- Plage de températures -40&C à +200&C
- Récipient de 5 L
Spécification
Transparent | |
5L | |
Huile de silicone | |
5 l |
Chaleur spécifique - 0,36 Cal/g °C à 20°C, densité - 0,93 g/cm3 à 20°C | |
-40°C à +200°C | |
Sil 180 | |
Dynamique - 11 cP à 20°C, cinématique - 11,8 cSt à 20°C |