Learn More
Fisher Scientific™ Fluides de circulateur de bain
À utiliser avec les bains et les refroidisseurs Isotemp
Marque:  Fisher Scientific™ 9990202
Code produit. 11601091
  • 1025.10€ / 10L
Expédition estimée: 31-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
À utiliser avec les bains et les refroidisseurs VersaCool
  • Sil 100 Liquide pour bain d’huile de silicone
  • Plage de températures de -75° à +75°C
  • Récipient de 10 L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Transparent
10L
Huile de silicone
10 L
Chaleur spécifique - 0,4 Cal/g °C à 20°C, densité - 0,89 g/cm3 à 20°C
-75°C à +75°C
Sil 100
Dynamique -3 cP à 20°C, cinématique - 3,37 cSt à 20°C