Learn More
Fisher Scientific™ Fluides de circulateur de bain
À utiliser avec les bains et les refroidisseurs Isotemp
Marque: Fisher Scientific™ 9990205
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
À utiliser avec les bains et les refroidisseurs VersaCool
- Sil 180 Liquide pour bain d’huile de silicone
- Plage de températures de -40° à +200°C
- Récipient de 5 L
Spécification
Transparent | |
5L | |
Huile de silicone | |
5 l |
Chaleur spécifique - 0,37 Cal/g °C à 20°C, Densité - 0,93 g/cm3 à 20°C. | |
80°C à 300°C | |
Sil 300 | |
Dynamique - 200 cP à 20°C, cinématique - 185 cSt à 20°C |