Learn More
Fisher Scientific™ Accessoires pour circulateurs de bain : Kits de plomberie
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type:
Kit de plomberie, isolé
Kit de plomberie, non isolé
Conditionnement:
1 pièce
Description
Kits de plomberie à utiliser avec les bains à circulation et les refroidisseurs
- Kit de plomberie
- Matériau : Viton
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Bain à circulation Isotemp™ |
| Gamme de températures | de -25°C à +100°C |
| Type | Kit de plomberie, isolé |
| Matériau | Viton |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction