Learn More
Fisherbrand™ Congélateurs-coffres ultra-basse température -86°C Isotemp™, 3 pieds cubes
Technologie de compresseur améliorée et panneaux de commande conviviaux
Marque: Fisherbrand™ I903CV
6274.59 EUR valable jusqu'au 2024-12-15
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ces congélateurs-coffres Isotemp possèdent une technologie de compresseur améliorée, des panneaux de commande conviviaux et des sorties RS-232 et de 4 à 20 mA standard. Le système de réfrigération à deux étages est équipé d’un compresseur garantissant un fonctionnement silencieux et fiable. Le panneau de commande permet de définir des alarmes et des valeurs de consigne et émet des alarmes sonores et visuelles.
- Les sorties RS232 et de 4 à 20 mA standard permettent de raccorder aisément des dispositifs de surveillance indépendants
- Des commandes de pointe à réglage intuitif contrôlent la température, les points de consigne des alarmes, l’alarme sonore / visuelle et l’afficheur de messages de 12 caractères
- Les systèmes de secours CO22 et LN22 en option offrent une protection renforcée des produits en cas de coupure de courant ou de défaillance mécanique
Stockage à long terme d’échantillons biologiques et chimiques.
Prestations de service
- États-Unis et Canada : Deux ans pièces et main-d’œuvre
- Hors Amérique du Nord : 16 mois, pièces ; 44 mois supplémentaires pour les pièces de compresseur
Spécification
CO2, LN2 | |
84,9 l | |
Coffre | |
Stockage à long terme d’échantillons biologiques et chimiques | |
2 ans | |
18,5 x 18,5 x 16,5 po (47 x 47 x 41,9 cm) | |
29,9 po | |
75,9 cm | |
43,8 in | |
111,3 cm | |
29,9 in | |
28,5 in | |
72,4 cm | |
5,4 A | |
230 V 50 Hz | |
Sans CFC | |
196 kg |
3 pied cube | |
-58°F à -122,8°F | |
Microprocesseur | |
RS232, 4 à 20 mA | |
Manuel | |
29,9 x 28,5 x 43,8 po (75,9 x 72,4 x 111,3 cm) | |
18,5 in | |
47 cm | |
16,5 in | |
41,9 cm | |
75,9 cm | |
18,5 in | |
47 cm | |
230 V | |
50 Hz | |
432 lb |