Learn More
Fisherbrand™ Bains-marie à circulation PPO chauffants et ouverts Isotemp™ 4100 H21P
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V 50 Hz
Modèle:
4100 H21P
Capacité (métrique):
18 à 22,5 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ces circulateurs économiques à bassin ouvert utilisent l’eau comme liquide de transfert thermique. Le bassin dispose de poignées et de supports intégrés, ainsi que d’une plaque sur laquelle il est possible de poser l’unité de commande.
- Capacité de chauffage jusqu’à 1 000 W
- Avec bassin de 21 litres
- Le bassin chauffant le plus économique
- Plage de températures : température ambiante jusqu’à 100°C
- Remarque : ne comporte aucun couvercle (vendu séparément)
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 4,76 à 5,94 gal |
| Capacité (métrique) | 18 à 22,5 L |
| Débit | 17 |
| Type de pompe | Foulante |
| Gamme de températures | de Température ambiante +10° ; à 100°C |
| Type | Isotemp&trade ; Thermostat à circulation à bain chauffant ouvert |
| Comprend | Ne comporte aucun couvercle (vendu séparément) |
| Pression max. | 17 L/min ; 310 mbar |
| Modèle | 4100 H21P |
| Stabilité de la température | ±0,05°C |
| Afficher plus |