Learn More
Fisherbrand™ Bains-marie à circulation PPO chauffants et ouverts Isotemp™ 4100 H14P
Les bains chauffants ouverts sont fabriqués à partir de polyphénylèneoxyde très rigide (PPO) et résistent thermiquement jusqu’à +100°C, ce qui en fait une excellente alternative à l’acier inox.
1430.00€
Spécification
Type de pompe | Foulante |
---|---|
Gamme de températures | de Température ambiante +10° ; à 100°C |
Type | Isotemp&trade ; Thermostat à circulation à bain chauffant ouvert |
Matériau | Oxyde de polyphénylène |
Pression max. | 310 mbar |
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11386661
|
Fisherbrand™
|
230 V 50 Hz | 11,3 à 14,1 L |
1430.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Bain de thermostatisation Isotemp• 3 contrôleurs au choix jusqu'à 200°C
• Cuve acrylique, PPO ou acier inox
• Volume 4 à 24L
• Ensemble complet avec contrôleur Polystat™ Isotemp monté sur cuve
• Descriptif détaillé des fonctionnalités des contrôleurs sur demande
• Isotemp bain plastique PPO
Spécification
Foulante | |
Isotemp&trade ; Thermostat à circulation à bain chauffant ouvert | |
310 mbar | |
17,8 x 14,1 x 13,7 in (45,2 x 35,8 x 34,7 cm) | |
45,2 cm | |
35,8 cm | |
34,7 cm |
de Température ambiante +10° ; à 100°C | |
Oxyde de polyphénylène | |
4100 H14P | |
17,8 in | |
14,1 in | |
13,7 in |