Learn More
Fisherbrand™ Loupes pliables Hands-Free
Permet l’examen à deux mains d’objets tout en produisant une image nette et distincte
Marque: Fisherbrand™ 3436
Includes: Piles, avec les modèles éclairés.
Description
Les loupes pliables Hands-Free Fisher Scientific™ se plient toutes deux fois pour un stockage compact. Permet l’examen à deux mains d’objets tout en produisant une image nette et distincte.
- Le panneau inférieur comporte des repères de grille blancs en pouces et en millimètres pour faciliter la mesure
- Les optiques tout-en-verre assurent une mise au point parfaite sans absorption
- Sept tailles sont disponibles, dont trois avec un éclairage brillant à pile
Spécification
Pour une utilisation lors d’opérations de contrôle de la qualité, dans les laboratoires, les secteurs de l’alimentaire, de l’électronique et de la fabrication ainsi que dans les universités | |
0,5 po | |
10X | |
Loupe pliable Hands-Freetrade; |
Batería | |
1,27 cm | |
Verre |