Learn More
Sonde à huit pointes de rechange Fisher Scientific™ pour sonicateur
Sonde à huit pointes pour sonicateur
Marque:  Fisherbrand FB4599
Code produit. 12961181
  • 46.60€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Permet de traiter simultanément huit échantillons
Spécification
Spécification
Pointe de rechange
Sonicateur modèle 505 et 705