Learn More
Fisherbrand™ Solution de remplissage pour électrode accuCap™
Pour électrode de jonction capillaire 13-620-130
Marque: Fisherbrand™
48.06 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Pour électrode de jonction capillaire 13-620-130
- Gel liquide KCI
- Dans des flacons de 60 ml (2 oz.)
- Remplace 13-620-430
- Pour électrode de recharge en verre AccuCap 13-620-130
Spécification
100°C | |
60 ml | |
Électrode de jonction capillaire rechargeable pour corps en verre AccuCap™ | |
Gel liquide KCI | |
Soluble |
2,02 oz | |
Bleu | |
Électrode | |
8 |