Learn More
Fisherbrand™ Support d’électrodes
Pour effectuer rapidement plusieurs mesures de pH et de conductivité tout en réduisant le risque de casse pour l’électrode. Le support pour électrode Fisherbrand est compatible avec toutes les marques d’électrodes standard. Il s’étend jusqu’à 21 po et pivote à 360° et est conçu pour un mouvement fluide et un fonctionnement sans effort.
Marque:  Fisherbrand™ 90023-72
137.15 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11784336
  • 163.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Pour effectuer rapidement plusieurs mesures de pH et de conductivité tout en réduisant le risque de casse pour l’électrode. Le support pour électrode Fisherbrand est compatible avec toutes les marques d’électrodes standard. Il s’étend jusqu’à 21 po et pivote à 360° et est conçu pour un mouvement fluide et un fonctionnement sans effort.
  • Articulé en trois points, le support de bras pivote dans toutes les directions (360°), tandis que le support maintient l’électrode en position verticale
  • S’étend jusqu’à 21 po. (53 cm) à partir de la base métallique lestée moulée sous pression de 8 po. (20 cm)
  • Convient aux électrodes en verre standard, de référence et combinées, ainsi qu’aux sondes de température et de conductivité
  • Contre-balancier à ressort pour une grande stabilité et un contrôle du bout des doigts fluide
Specifications
Specifications
Portoir
pH
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Support d’électrodes > Support d’électrodes