Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres numériques avec tige en acier inox, écran LCD de 0,375 po et dispositif de protection
Code produit. p-4880359 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Précision:
±0,4°C
±1°C
Longueur (impériale):
3,75 in
4,75 in
5,5 in
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11789715
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Thermomètres numériques portatifs faciles à lire
Les thermomètres numériques Fisher Scientific™ Traceable faciles à lire avec tige en acier inox présentent une bonne résistance chimique aux acides, bases, solvants et peuvent être utilisés pour mesurer la température des gaz, des aliments et d’autres semi-solides.
  • Les modèles de perçage à tige courte sont parfaits pour le transport dans une poche
  • Les sondes plus longues sont excellentes pour mesurer la température de l’échantillon tout en agitant des substances dans des récipients profonds ou des bains-marie
  • Les thermomètres avec des fréquences d’échantillonnage plus longues permettent de retirer le thermomètre de l’échantillon avant de le lire, ce qui est idéal lorsque l’affichage est difficile à lire en position de mesure
  • À utiliser dans les cuves, le sol, les incubateurs, les produits pétroliers et les aliments
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™ ; il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Diamètre (impériale) de la sonde 0,19 in
Comprend Sonde en acier inox, boîtier de protection, pile à l’oxyde d’argent
Longueur (métrique) 121 mm
Matériau Plastique
Résolution 0,1°C
Poids (impériale) 1,12 oz.
Poids (métrique) 31,7g
Type de produit Thermomètre numérique
Longueur (impériale) 4,75 in
Température max. (impériale) 572°F
Température max. (métrique) 300°C
Température (impériale) min. -58°F
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (impériale) -58°F à +572°F
Plage de températures (métrique) -50°C à +300°C
Calibrated Oui
Précision ±0,4°C
Affichage Numérique LCD
Largeur (métrique) 8 cm