Learn More
Fisherbrand™ Axe et hélices résistants à la corrosion pour agitateurs verticaux
Résiste aux produits chimiques et empêche toute accumulation.
414.00€ - 511.00€
Spécification
Diamètre (impériale) 0,39 in
Diamètre (métrique) 1 cm
À utiliser avec (équipement) Agitateur vertical
Type Arbre avec hélice
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Diamètre (impériale) du ventilateur Diamètre (métrique) du ventilateur Longueur (impériale) Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (impériale) du ventilateur Diamètre (métrique) du ventilateur Longueur (impériale) Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
15163007
Afficher les documents
Fisherbrand™
37020-9038
3,5 in 8,89 cm 18 in 45,72 cm
511.00€
1 pièce
Expédition estimée: 03-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15153007
Afficher les documents
Fisherbrand™
37020-9037
2,5 in 6,35 cm 12 po 30,48 cm
414.00€
1 pièce
Expédition estimée: 03-06-2025
Description
  • Enveloppe externe en PTFE vierge épais
  • Cœur en acier inox rigide
  • Diamètre extérieur de l’arbre 10 mm x diamètre du cœur 1/4 po
  • L’arbre interne est 1 po plus long que l’enveloppe externe, ce qui permet une fixation directement sur la partie en acier inox de l’arbre
Spécification
Spécification
0,39 in
1 cm
Agitateur vertical
Arbre avec hélice
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Axe et hélices résistants à la corrosion pour agitateurs verticaux