Learn More
Fisherbrand™ Microscope de recherche de composés série AX-500
Choix de trois objectifs optiques et de trois têtes optiques. Le microscope Fisherbrand AX-500 Series Compound Research avec éclairage LED à la lumière froide est conçu pour une utilisation en université ou en laboratoire de recherche.
372.00€ - 965.00€
Spécification
Eyepiece | 18 mm |
---|---|
Type d’éclairage | LED |
Type de produit | Microscope |
Comprend | Cordon d’alimentation CEI, support pour cordon intégré, housse de protection, clé Allen |
Couvre-nez | Quadruple rotation vers l’intérieur |
Code produit | Marque | Types d’objectifs | Type de tête | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Types d’objectifs | Type de tête | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15388824
|
Fisherbrand™
1100104400012 |
DIN Achromatique | Monoculaire | AX-501A |
372.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15398824
|
Fisherbrand™
AX-502A |
DIN Achromatique | Binoculaire | AX-502A | N/A | N/A | N/A | |||||
15358834
|
Fisherbrand™
1100104400062 |
Achromatique à plan DIN | Binoculaire | AX-502PL | N/A | N/A | N/A | |||||
15378834
|
Fisherbrand™
1100104400181 |
Achromatique à plan DIN | Trinoculaire | AX-503PL | N/A | N/A | N/A | |||||
15308834
|
Fisherbrand™
1100104400161 |
DIN Achromatique | Trinoculaire | AX-503A | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Choix d’objectifs optiques, avec une large gamme de grossissement : 4x, 10x, 40x, 100x : achromatique, très fort contraste et Plan-Achromat
- Choix de têtes optiques : monoculaire, binoculaire, trinoculaire (permet la fixation d’une caméra numérique)
- Conception ergonomique : châssis pour une utilisation professionnelle, avec mise au point coaxiale à position basse permet une manipulation d’une seule main, ce qui le rend confortable en cas d’utilisation prolongée
- Éclairage LED réglable de 3 W avec contrôle de l’intensité
- Platine mécanique intégrée à entraînement faible avec statif rallongé pour contrôle X et Y (135 mm x 140 mm)
- 18Oculaires de 18 mm avec protections oculaires en caoutchouc
- Tête de visualisation Siedentopf ergonomique inclinée de 30°
Spécification
18 mm | |
Microscope | |
Quadruple rotation vers l’intérieur | |
Deux ans pour les pièces électriques (sauf ampoules, cordons et fusibles), cinq ans pour les pièces optiques et mécaniques | |
14,3 lb | |
CEI 110/220 V (UL/CSA) |
LED | |
Cordon d’alimentation CEI, support pour cordon intégré, housse de protection, clé Allen | |
Norme DIN | |
13,3 x 7,0 x 15,3 po (34 x 18 x 39 cm) | |
6,5 kg |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Microscope de recherche de composés série AX-500