Learn More
Fisherbrand™ Chauffe-ballons métalliques avec et sans contrôleur CMU
Description
Les chauffe-ballons à boîtier métallique CMU sont utilisés en chimie pour chauffer les liquides dans les flacons à fond rond. Ils sont parfaits pour les laboratoires qui comptent de nombreux utilisateurs car ils sont très sûrs à utiliser, le boîtier métallique étant conçu pour rester “froid au toucher” pendant le fonctionnement. Ils comprennent également un écran mis à la terre en acier inoxydable qui recouvre l’élément et des fusibles doubles pour une sécurité accrue. En cas de déversement de liquide, les chauffe-ballons se coupent automatiquement pour protéger l’utilisateur des chocs électriques.
- Les éléments chauffants à serpentin flexible absorbent les chocs, minimisant ainsi le risque de rupture des flacons
- L’élément chauffant est fixé à la cartouche d’isolation thermique rigide pour assurer un transfert et un maintien optimaux de la chaleur
- Les éléments chauffants et l’isolation ont la forme d’une cartouche de chauffage facile à remplacer
- Un flux d’air unique traverse les fentes de ventilation sous et autour du bord et de la cartouche chauffante afin de garder l’extérieur “froid au toucher”
- L’écran en acier inoxydable couvrant l’élément chauffant est directement relié à la terre par câble pour une protection supplémentaire
- Les ballons sont dotés de fusibles doubles pour davantage de sécurité
- Les pieds et les pinces de support anti-dérapants ajoutent de la stabilité
- Flacon à fond rond d’une capacité entre 50 et 5000 ml
- Éléments résistant à des températures jusqu’à 450°C
- Régulateur d’énergie intégré
- Témoins lumineux pour le fonctionnement de l’alimentation et du chauffage
- Boîtier extérieur en aluminium avec revêtement en poudre facile à nettoyer
- Des versions sans contrôleur sont également disponibles (les contrôleurs recommandés sont les modèles MC5 et MC242)
Caractéristiques :
modèles CMU0050, CMU0100, CMU0250 :
- Volume du flacon : 50 - 250 ml
- Matériau du boîtier : Aluminium revêtu de poudre
- Température maximale de l’élément : 450°C
- Dimensions (P x L x H) : 6,8 x 6,8 x 5,9 in
- Poids à l’expédition : 1,65 lb
- Volume du flacon : 500 - 1000 ml
- Matériau du boîtier : Aluminium revêtu de poudre
- Température maximale de l’élément : 450°C
- Dimensions (P x L x H) : 8,6 x 8,6 x 6,6 in
- Poids à l’expédition : 3,3 lb
Informations sur la commande
Les contrôleurs sont vendus séparément.Les modèles de contrôleur MC242X1, MC242, MC810BX1 et MC810B sont recommandés.Le contrôleur MC238 ou MC238X1 est requis pour les chauffe-ballons CMU12 et CMU22.
Certifications
CE, CSA
Garantie
1 an pièces et main-d’œuvre
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE, CSA |
| Capacité | 17 oz, 500 ml |
| Conception | Chauffe-ballon |
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Diamètre (métrique) interne | 10,6 cm |
| À utiliser avec | Un flacon de 500 ml |
| Hauteur (impériale) | 6,69 in |
| Hauteur (métrique) | 17 cm |
| Tension | 230 V |
| Alimentation électrique | 230 V 50/60 Hz, 220 W |
| Afficher plus |