Learn More
Fisherbrand™ Hygromètre / thermomètre numérique certifié Traceable™
Conçu pour les salles blanches, les hottes, le contrôle des procédés et la surveillance de la qualité de l’air.
Marque:  Fisherbrand™ 90028-61
Includes: Capteurs intégraux d’humidité et de température et une pile alcaline 9 V pour six mois d’utilisation intermittente (environ 100 heures d’utilisation continue).
Description
Description
L’hygromètre / thermomètre numérique Fisher Scientific™ certifié Traceable est un hygromètre et un thermomètre portatif, robuste, manuel et numérique, conçu pour des années d’utilisation en laboratoire, sur le terrain ou en usine. Conçu pour les salles blanches, les hottes, le contrôle des procédés et la surveillance de la qualité de l’air.
  • Mesure l’humidité relative de 10,0 à 95,0 %, avec une précision de ±1,5 % et une résolution de 0,01 %
  • Plage de températures : 32° à 122°F, avec une précision de ±0,4°F et une résolution de 0,01°
  • Simple d’utilisation : il suffit de régler le sélecteur, de pointer et de lire l’écran LCD 0,5 po
  • Pas de préchauffage, de mèches ou de balancement requis
  • Répond en tout juste 30 secondes
Informations sur la commande
Mesure 1,5 x 2,75 x 8 po (L x l x H) (4 x 7 x 20 cm). Poids net : 8 oz (227 g)
Certifications
Un certificat est délivré pour indiquer la traçabilité de l’instrument conformément aux normes établies par le National Institute of Standards and Technology (NIST™). Étalonnage conforme ISO™ 17025 agréé par A2LA™.
Spécification
Spécification
Thermomètre / hygromètre numérique
0,0001
0°C à 50°C
LCD
32° à 122°F
1,5 x 2,75 x 8 po. (4 x 7 x 20 cm)
4 cm
7 cm
20 cm
0,22kg
Capteurs intégraux d’humidité et de température et une pile alcaline 9 V pour six mois d’utilisation intermittente (environ 100 heures d’utilisation continue)
10 à 95 %
±1,5%
plusmn;0,4°°C
Plastique ABS
0,01°F
1,5 in
2,75 in
8 in
8 oz
L’hygromètre et thermomètre numérique portatif et manuel est conçu pour des années d’utilisation en laboratoire, sur le terrain ou en usine
ISO 17025, A2LA, NIST