Learn More
Fisherbrand™ Chariot à main pliable en aluminium
Code produit. 11764406 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité de charge (métrique):
100 kg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11764406
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Trois cordons élastiques.
Se plie complètement jusqu’au format du porte-documents pour faciliter le stockage ou le transport
Se plie complètement jusqu’au format du porte-documents pour faciliter le stockage ou le transport
  • Capacité de charge : 220 lb (100 kg)
  • Construction robuste en alliage d’aluminium pour le transport de cartons, de produits chimiques, de bouteilles de gaz, etc.
  • Les roues en caoutchouc solide 6,5 in.(16,5 cm) déplacent facilement les charges lourdes
  • La poignée s’allonge de 28 à 42 po. (71 à 107 cm)
Informations sur la commande
Poids : 20 lb (9,1 kg)
Spécification
Type Chariot à main pliable
Capacité de charge (impériale) 220 lb
Capacité de charge (métrique) 100 kg
Matériau Alliage d’aluminium
À utiliser avec (application) Pour déplacer facilement les cartons, les produits chimiques et les bouteilles de gaz
Comprend Trois cordons élastiques, roues en caoutchouc solide
Longueur (impériale) d’étagère 9,5 in
Longueur (métrique) d’étagère 24 cm
Poids (impériale) 15 lb
Poids (métrique) 6,8kg
Largeur (impériale) 14 in
Largeur (métrique) 36 cm