Learn More
Fisherbrand™ Chariot en aluminium pliable
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité de charge (métrique):
150 kg
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Trois cordons élastiques.
Le chariot pliable en aluminium Fisherbrand vous permet de déplacer facilement des équipements de laboratoire lourds, des produits chimiques, des tambours et de la verrerie.
- Capacité de charge : 330 lb (150 kg)
- Structure en alliage d’aluminium robuste avec plateforme télescopique pour des charges plus longues
- Se replie jusqu’au format du porte-documents pour faciliter le stockage ou le transport
- Roule facilement grâce aux grandes roues en caoutchouc solide
- La poignée se règle à deux hauteurs : 27 et 30 in. (69 et 76 cm)
- Les butoirs en caoutchouc sur les quatre coins protègent les murs contre les éraflures accidentelles
Informations sur la commande
Poids : 9 kg (20 lb)
Spécification
Spécification
| Type | Chariot pliable |
| Capacité de charge (impériale) | 330 lb |
| Capacité de charge (métrique) | 150 kg |
| Matériau | Alliage d’aluminium |
| À utiliser avec (application) | Déplace facilement les produits chimiques de laboratoire lourds, les tambours et la verrerie |
| Comprend | Trois cordons élastiques, roues et butoirs en caoutchouc solide |
| Poids (impériale) | 20 lb |
| Poids (métrique) | 9 kg |
| Largeur (impériale) | 16 in |
| Largeur (métrique) | 41 cm |