Learn More
Fisherbrand™ pH-mètre / millivoltmètre / thermomètre étanche accumet™ AP71
pH-mètre avancé à boîtier étanche et anti-poussière
Marque: Fisherbrand™ 01X245206
Includes: Appareil de mesure, piles et instructions inclus.
Description
- Conception ergonomique pour une tenue en main confortable
- Le support d’électrode positionne l’électrode pour une utilisation à une main.
- Le mode de configuration avancée permet à l’utilisateur de personnaliser les paramètres du compteur et de vérifier la pente et le décalage de l’électrode pour en assurer la précision.
- Lecture des valeurs de pH, mV absolu ou mV relatif et de la température
- Précision du pH de ± 0.01 et de la valeur mV de ± 0.02
- Contrôle automatique ou manuel de la température
- Étalonnage du pH par bouton-poussoir en cinq points et reconnaissance automatique du tampon (pH 1.68, 4.01, 7.01, 10.01, 12.45)
- Fonction HOLD (Mise en attente), indicateur Ready (Prêt) et fonction d’arrêt automatique
- Lecture des valeurs de pH, mV ou mV relatif et de la température en °C
- La mémoire assure le stockage et conserve jusqu’à 16 relevés avec les températures correspondantes.
Certifications
ISO 9001:2000, CE
Prestations de service
L’utilisateur final a la garantie que le produit est exempt de défauts en termes de matériaux et de fabrication, dans les conditions normales d’utilisation, pendant une période de trois ans.
Spécification
Instrument de mesure, piles et instructions | |
±0.2 de 0 à ± 400 mV, ± 2 au-delà de 200 mV | |
pH, mV, température | |
0.001 | |
0.1 de 0 à ± 400, 1 mV au-delà | |
0°C à 100°C | |
LCD | |
IP 67 | |
1.0 lb | |
Multiple | |
Multiple |
±0,5°C | |
±0,01 | |
-2 à 16 | |
0 à ± 2000 mV | |
5 | |
0,1°C | |
ISO 9001 2000, CE | |
0.5 kg | |
3 ans | |
Multiple | |
Automatique ou manuelle |