Learn More
Fisherbrand™ Électrodes combinées sélectives d’ions, à membrane de polymère accumet™, sans mercure: Nitrate
Mesures rapides et précises des ions calcium, nitrate et potassium dans les solutions aqueuses sur une vaste gamme de concentrations
Marque: Fisherbrand™ 93X560801
575.15 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Mesures rapides et précises dans des solutions aqueuses sur une vaste plage de concentrations.
Capteur scellé dans un corps en époxy
- Les modules de détection contiennent une solution de remplissage interne liquide en contact avec une membrane organophile sous forme de gel
- La membrane est imprégnée avec un échangeur d’ions sélectif pour l’ion d’intérêt
- Les capteurs sont scellés dans un corps en époxy durable avec demi-cellule de référence intégrée
- Permet des mesures rapides et précises dans des solutions aqueuses sur une vaste plage de concentrations
- Le corps en époxy offre une résistance aux produits chimiques
- Corps en époxy robuste et résistant aux substances chimiques
- Ensemble de la membrane scellé sur le corps
- Protection et isolation électrique continue des éléments internes, câble et connecteurs
- Mesures extrêmement stables et reproductibles avec un minimum de bruit électrique
- Limites de détection plus basses que les électrodes sélectives d’ions classiques
- Temps de réponse rapide qui réduit les coûts par test
- Testées individuellement, sérialisées afin de répondre aux exigences des BPL et garanties par le personnel des applications techniques de Fisher Scientific
- Diamètre : corps, 0.5 po (12.7 mm) ; Bouchon, 0.625 po (16 mm)
- Longueur : corps, 4 po (10.2 cm) ; Bouchon, 1 po (2.5 cm) ; Hors tout, 5 po (12.7 cm)
Électrode nitrate
- S’utilise dans les tests de contrôle de la pollution, la biorecherche, la production pharmaceutique
- Détermine les nitrates dans les sols, les plantes, les eaux usées, les engrais, les explosifs, les viandes, les bains de décapage
- La solution de remplissage est de 0.1 M (NH4)2SO4/0.01 M KCl (avec Ag+)
Spécification
Utilisées dans les tests de contrôle de la pollution, la recherche biologique, la production pharmaceutique ; déterminent les nitrates contenus dans les sols, les plantes, les eaux usées, les engrais, les explosifs, les viandes, les bains de décapage | |
0.5 in | |
15,8mm | |
5 in | |
Corps en époxy | |
32°F à 88°F | |
Cl2-, NO-, Br-, CN-, CIO-3, I-, CIO4- | |
∽1 min ou moins | |
0 à 40°C | |
Électrode combinée sélective d’ions (ISE) à membrane |
BNC | |
12,7mm | |
0.1 M (NH4)2SO4/0.01 mol/l KCl avec Ag+ | |
127 mm | |
0.5 à 62000 ppm | |
2 à 12 | |
100 MΩ/cm | |
Nitrate | |
De 0° à 40°C |