Learn More
Fisherbrand™ Électrodes combinées pH / ATC accumet™ avec corps en époxy, sans mercure et remplies de liquide
Compatibles TRIS, robustes et pratiques
248.00€
Spécification
Couleur | Violet |
---|---|
Jonction | Double, en céramique poreuse |
Matériau | Époxy |
Plage de pH | 0 à 14 |
Type | Électrode de titration combinée de pH / ATC |
Code produit | Marque | Types de connecteurs | À utiliser avec (équipement) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Types de connecteurs | À utiliser avec (équipement) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11500194
|
Fisherbrand™
|
BNC et mini-jack ATC | Instruments de mesure de paillasse Accumet Excel (XL), Research (AR) et Basic (AB15 et AB15 Plus) | 106 mm |
248.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Compatible TRIS, robuste et pratique
- Corps en époxy robuste de taille standard
- La conception à double jonction empêche la contamination de l’électrode de référence ; Compatibles avec les applications TRIS ; Sans mercure
- La conception remplie de liquide fournit une réponse rapide.
- Jonction céramique poreuse, référence Ag/AgCl
- Sonde de compensation automatique de la température intégrée
- Corps époxy robuste pour une utilisation en usine ou sur le terrain
- Conviennent parfaitement pour une utilisation avec des échantillons aqueux
- La conception à double jonction élimine les problèmes de prise de mesure et d’obstruction dans des recherches avec des tampons TRIS.
Informations sur la commande
- 13-620-631 s’utilise avec les appareils de mesure de paillasse des séries accumet Excel (XL), Research (AR) et Basic (AB15 et AB15 Plus) de Fisher Scientific.
- 13-620-AP61 s’utilise avec les appareils de mesure portatifs des séries accumet AP60 et AP100 de Fisher Scientific.
- Bouchon étanche ; Maintient la membrane humide et prête à l’utilisation
Spécification
Violet | |
Époxy | |
Électrode de titration combinée de pH / ATC | |
Électrode, solution de remplissage de 60 ml, flacon de stockage pour électrode | |
ATC | |
4.1 in | |
12 mm |
Double, en céramique poreuse | |
0 à 14 | |
Applications générales de laboratoire et des sciences de la vie | |
Ag / AgCl | |
32° à 212°F | |
0.47 in |