Learn More
Fisherbrand™ Instrument de mesure portable pH / ions / mV / température accumet™ AP125
Des mesures précises à tout moment et partout
925.00€
Spécification
Précision | Multiple |
---|---|
Précision (mV) | 0 à ±2000 mV |
Points d’étalonnage | 10 |
Points de données | 200 |
Type d’affichage | LCD |
Includes: Meter, 9V battery and manual.
Code produit | Marque | Comprend | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11540184
|
Fisherbrand™
|
Instrument de mesure, batterie 9 V, manuel | Instrument de mesure uniquement |
925.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Des mesures précises à tout moment et partout
En intérieur comme en extérieur, ces tout nouveaux instruments de mesure accumet sont flexibles et suffisamment robustes pour les applications les plus exigeantes. Des touches souples avec une préhension confortable permettent de réaliser facilement les opérations d’une main. Le design compact est suffisamment petit pour une poche de chemise tout en convenant parfaitement à n’importe quel laboratoire. Les kits série AP100 incluent une électrode de pH / compensation automatique de la température accumet incassable qui peut être rechargée pour une réponse rapide et une plus longue durée de vie.
L’instrument de mesure pour pH / mV / ISE / température AP125 présente les caractéristiques suivantes :
- Un boîtier étanche robuste, indice IP67
- Grand écran LCD rétroéclairé et texte clair—facile à lire et à utiliser
- Mode de concentration d’ions avec choix maximal de cinq sur 10 points d’étalonnage préprogrammés
- pH de -2.00 à +20.00, résolution de pH de 0.001
- 0 à ±2000.0 mV, -5° à +100°C
- Résolution de pH réglable
- Mémoire interne de 200 points de données
- Affichage de la date / l’heure conforme aux exigences BPL
- Affichage de la pente
- Arrêt automatique
- Garantie complète de trois ans pour l’instrument de mesure
Spécification
Multiple | |
10 | |
LCD | |
pH, ions, mV, température, Ion, mV, Temperature | |
2 à 20 | |
-5°C à +100°C | |
Instrument de mesure, batterie 9 V, manuel | |
-2 à +20°pH | |
23°F à 212°F |
0 à ±2000 mV | |
200 | |
IP 67 | |
0 mV à ±2 000 mV | |
Réglable | |
pH, concentration ionique, mV, température | |
Instrument de mesure uniquement | |
Multiple | |
3 ans |