Learn More
Fisherbrand™ Support d’électrodes accuflex™
Pour appareils de mesure de paillasse accumet™
Marque:  Fisherbrand™ 01X321801
Code produit. 11510234
  • 112.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Pour appareils de mesure de paillasse accumet™
  • Se fixe à la base de l’instrument de mesure avec le support fourni
  • Peut accueillir une micro-électrode et trois électrodes standard
  • Permet de positionner les électrodes complètement vers le haut / le bas et la droite / la gauche
  • En plastique résistant aux produits chimiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bras de support et support
pH
Fixation de bras de support d’électrode pour instrument de mesure
Plastique
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Fisherbrand™ Support d’électrodes accuflex™ > Bras de support d’électrodes Accuflex