Learn More
Fisherbrand™ Électrodes combinées pH, jonction capillaire accuCap™ - corps en verre, pointe effilée remplie de gel, sans mercure
Grande jonction pour un débit accru et un minimum d’obstruction
Marque: Fisherbrand™ 01X218979
391.19 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Grande jonction pour un débit accru et un minimum d’obstruction
Jonction de meilleure qualité
- La jonction capillaire à pore unique est ∽200 fois plus grandes que les jonctions en céramique types
- Il est presque impossible de l’obstruer, même dans les échantillons difficiles
- Augmentation du débit de l’électrolyte, plus de contact entre l’échantillon et la référence, mesures rapides et stables
- Conception à jonction double pour des performances améliorées
- La barrière de diffusion sépare le réservoir de chlorure d’argent de l’électrolyte de référence
- Permet l’utilisation d’électrolytes sans argent, empêche la perte de chlorure d’argent due aux variations induites par la température
- Résultat : un potentiel de référence extrêmement stable, offrant une longue durée de vie des électrodes
- Les tests réalisés à la German Federal Physical Technical Institute (Institut technique physique fédéral allemand) de Braunschweig ont déterminé que cette conception d’électrode est la plus précise pour les électrodes de laboratoire
- Voir Traceability of pH measurement de Petra Spitzer ; ISBN 3-89429-877-4 ou SSN 0947-7063
- Glass body and pH membrane
- La pointe effilée robuste est idéale pour les aliments mous
- L’électrolyte polymère gélifié offre des performances fiables avec des échantillons difficiles
Spécification
Violet | |
Pore double | |
2 à 14 | |
Électrode pH combinée | |
pH | |
32° à 122°F | |
lance | |
1 in | |
0,23 in |
BNC | |
Verre | |
0°C à 50°C | |
Gel polymère | |
pH-mètre | |
0°C à 50°C | |
1 an | |
25 mm | |
6 mm |