Learn More
Fisherbrand™ Accessoire pour homogénéisateur 850, sonde de générateur
Sonde de générateur en acier inox ; Accessoire pour homogénéisateur Fisher Scientific™ 850, la sonde de générateur est compatible avec les homogénéisateurs Fisher Scientific 850.
Marque: Fisherbrand™ 15525829
821.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-15
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Avertissement : Les roulements en acier inoxydable ne peuvent pas être autoclavés.
Includes: Generator probe, instruction manual, cleaning brush and spare bearing
Description
- Fournit avec des roulements inférieur et supérieur en PTFE
- La sonde entière peut être autoclavée
- Démontage facile pour le nettoyage
Sonde de générateur de dents de scie :
- Ajoutez une action de coupe supplémentaire et la conception du stator permet aux échantillons fins à moyens de passer à travers les fenêtres de traitement
Spécification
Sonde | |
50 ml à 2 L | |
195 mm | |
Dent de scie, fenêtre large |
Grossière | |
20 mm | |
Acier inoxydable 316 | |
Homogénéiseur Fisher Scientific 850 |