Learn More
Fisherbrand™ Accessoire pour homogénéiseur portatif 150 et 850, sondes en acier inoxydable
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type de fond:
Dent de scie, fenêtre large
Dents de scie
Plate
Plage de volume (métrique):
0,2 à 5 ml
0,25 à 30 ml
1,5 à 100 ml
Diamètre (métrique) de la sonde:
5 mm
7 mm
10 mm
Granulométrie:
Course
Fine
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Confère à l’utilisateur final une grande flexibilité en matière de traitement des échantillons
- Conçue pour durer longtemps et facile à démonter pour le nettoyage
- La conception du stator permet à des échantillons de taille fine à moyenne de passer à travers les fenêtres de traitement
- Fournit avec des roulements inférieur et supérieur en PTFE
- Autoclavable
Spécification
Spécification
| Type de produit | Sonde |
| Granulométrie | Fine |
| Plage de volume (métrique) | 0,25 à 30 ml |
| Diamètre (métrique) de la sonde | 7 mm |
| Longueur (impériale) de sonde | 4,5 in |
| Longueur (métrique) de sonde | 115 mm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type de fond | Dents de scie |
| À utiliser avec (équipement) | Homogénéiseur portatif 150 et homogénéiseurs 850 |