missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisher BioReagents™ Milieu COS

Code produit. 11306012
Click to view available options
:
5 x 10 ml
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11306012

Marque: Fisher BioReagents™ BP974010X5

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
  • Milieux de croissance riches en nutriments utilisés pour maximiser l’efficacité de transformation des cellules E. coli compétentes
  • Les milieux liquides sont conditionnés de façon pratique et fournis sous forme de flacons de 5 x 10 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Forme Liquide
Origine de la fabrication États-Unis
Type de milieu Milieu COS
Volume plein 10 ml
Formule Caséine peptone 20 g/l, extrait de levure 5 g/l, chlorure de sodium 0,58 g/l ; chlorure de potassium 0,19 g/l, chlorure de magnésium 0,95 g/l, sulfate de magnésium 1,20 g/l, glucose 3,60 g/l
Type d’emballage Flacon
Quantité 5 x 10 ml
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis