Learn More
Fisher BioReagents™ Agar, poudre/paillettes, Fisher BioReagents™
Utilisé comme agent solidifiant pour les milieux de culture.
84.90€ - 304.00€
Spécification
Qualité Génétique moléculaire
Type de produit Gélose
À utiliser avec (application) Utilisé comme agent solidifiant pour les milieux de culture
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Type d’emballage Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Type d’emballage Prix Quantité et disponibilité  
10153193
Afficher les documents
Fisher BioReagents™
BP1423-2
2000 g Seau en PE
304.00€
2kg
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10572775
Afficher les documents
Fisher BioReagents™
BP1423-500
500 g Flacon poly
84.90€
500g
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
Utilisé comme agent solidifiant pour les milieux de culture
  • Utilisé comme agent solidifiant pour offrir un milieu solide pour le développement des microbes pour les applications de culture cellulaire
  • Testé fonctionnellement en matière d’accélération de croissance pour E. coli et S. aureus
  • Concentration type : 1.5 % de gélose (15 g/l) dans de l’eau
Spécification
Spécification
Génétique moléculaire
Gélose
Utilisé comme agent solidifiant pour les milieux de culture