Learn More
Fisher BioReagents™ Agar, poudre/paillettes, Fisher BioReagents™
Click to view available options
Quantité:
500 g
2000 g
Type d’emballage:
Flacon poly
Seau en PE
Conditionnement:
2kg
500g
Description
Utilisé comme agent solidifiant pour les milieux de culture
- Utilisé comme agent solidifiant pour offrir un milieu solide pour le développement des microbes pour les applications de culture cellulaire
- Testé fonctionnellement en matière d’accélération de croissance pour E. coli et S. aureus
- Concentration type : 1.5 % de gélose (15 g/l) dans de l’eau
Spécification
Spécification
| Forme | Poudre |
| Qualité | Génétique moléculaire |
| Type de produit | Gélose |
| À utiliser avec (application) | Utilisé comme agent solidifiant pour les milieux de culture |
| Type d’emballage | Seau en PE |
| Quantité | 2000 g |