Learn More
Fisher BioReagents™ Bouillon NZY (poudre/génétique moléculaire)
24.73€ - 1262.50€
Spécification
Contenu et stockage | Keep refrigerated. (Store below 4°C/39°F.) Store in a cool, dry, well-ventilated area. |
---|---|
Forme | Poudre |
Qualité | Génétique moléculaire |
Type de milieu | NZY Broth |
Type de produit | Microbiology Media |
Code produit | Marque | Quantité | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10122913
|
Fisher BioReagents™
BP2465-100 |
100 g | Flacon poly | N/A | |||||
11428443
|
Fisher BioReagents™
BP2465-2 |
2 kg | Flacon poly | N/A | |||||
10002864
|
Fisher BioReagents™
BP2465-10 |
10 kg | Seau en PE | N/A | |||||
Description
Spécification
Keep refrigerated. (Store below 4°C/39°F.) Store in a cool, dry, well-ventilated area. | |
Génétique moléculaire | |
Microbiology Media |
Poudre | |
NZY Broth |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Broth Miller