Learn More
Fisher BioReagents™ Marqueurs de poids moléculaire
Convient à la détermination de la taille des fragments d’ADN
75.56€ - 150.00€
Spécification
Couleur Incolore
Type de produit Marqueur / échelle de poids moléculaire de l’ADN
À utiliser avec (application) Détermination de la taille du fragment d’ADN
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Description Forme Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Forme Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10428543
Afficher les documents
Fisher BioReagents™
BP2551-50
100 bp DNA Ladder Liquide 50 μg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11483084
Afficher les documents
Fisher BioReagents™
BP2554-25
lambda DNA/Hind III/PhiX-174 RF DNA-Hae III Digest Lyophilisé 25 μg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10523325
Afficher les documents
Fisher BioReagents™
BP2553100
Kilobase DNA Marker Liquide 50 μg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11468473
Afficher les documents
Fisher BioReagents™
BP2558-10
PhiX-174 RF DNAHae III Digest Liquide 10 μg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Compatible avec l’électrophorèse sur gel de champ conventionnel et à champ pulsé
  • Sans DNase, RNase et protéase
Spécification
Spécification
Incolore
Marqueur / échelle de poids moléculaire de l’ADN
Détermination de la taille du fragment d’ADN
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 100 Base - Pair Ladder